Få mere at vide
N-Boc-L-phenylalanin, TRC
Artikelnummer. 30179528
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30179528 5 g
1 options
Artikelnummer. 30179528 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6615305G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-L-phenylalanine
CAS 13734-34-4
Molekylær formel C14H19NO4
Synonym N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-Phenylalanine, tert-Butoxycarbonyl-L-phenylalanine, (2S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-phenylpropionic Acid;
InChI formel InChI=1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phenylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 265.3
Mængde 5 g
Formel vægt 265.1314