Få mere at vide
N-Boc-L-phenylalanine methyl ester, 95%
Artikelnummer. 15429568
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15429568 25 g 25g
15439568 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15429568 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63078.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51987-73-6 | C15H21NO4 | 279.34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51987-73-6
Molekylær formel C15H21NO4
Molekylvægt (g/mol) 279.34
MDL nummer MFCD00076977
InChI nøgle SDSWSVBXRBXPRL-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-phe-ome, boc-l-phenylalanine methyl ester, l-boc-phenyl-alanine methyl ester, n-boc-l-phenylalanine methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-phenylalanine methyl ester, s-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoate, s-2-tert-butoxycarbonylamino-3-phenyl-propionic acid methyl ester, methyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoate, t-boc-l-phe-ome, pubchem13507
PubChem CID 9882138
IUPAC navn methyl-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-phenylpropanoat
SMIL COC(=O)C(CC1=CC=CC=C1)NC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-L-phenylalanine methyl ester
Smeltepunkt 36°C to 40°C
Farve Hvid
Beilstein 3061910
Mængde 25 g
Flammepunkt 113°C (235°F)
Formel vægt 379.33
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver