Få mere at vide
N-Boc-L-phenylalanin, 99%
Artikelnummer. 11498636
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498636 25 g 25g
11488636 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498636 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16017.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 13734-34-4 | C14H19NO4 | 265,31 g/mol
N-Boc-L-phenylalanin er et derivat af phenylalanin, der anvendes til enantioselektiv hydrolyse af aminosyreestere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser N-Boc-L-phenylalanin er et derivat af phenylalanin, der anvendes til enantioselektiv hydrolyse af aminosyreestere
.
Opløselighed
Opløseligt i methanol, dichlormethan, dimethylformamid og N-methyl-2-pyrrolidon.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13734-34-4
Molekylær formel C14H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 265.31
MDL nummer MFCD00002663
InChI nøgle ZYJPUMXJBDHSIF-NSHDSACASA-N
Synonym boc-phe-oh, boc-l-phenylalanine, boc-phenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-l-phenylalanine, n-boc-l-phenylalanine, n-t-boc-l-phenylalanine, n-alpha-t-boc-l-phenylalanine, n-t-butyloxycarbonyl-l-phenylalanine, l-phenylalanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, boc-phe
PubChem CID 77857
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-L-phenylalanine
Smeltepunkt 84 °C til 88 °C
Mængde 25 g
Beilstein 2219729
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol, dichlormethan, dimethylformamid og N-methyl-2-pyrrolidon.
Optisk rotation +25° (c=1 i ethanol)
IUPAC navn (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phenylpropansyre
Formel vægt 265.31
Procent renhed 99%