Få mere at vide
N-BOC-L-Phenylalaninal, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10306324 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
10306324 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 10306324 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 376742500
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-BOC-L-Phenylalaninal
Smeltepunkt 86.0°C to 89.0°C
CAS 72155-45-4
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Molekylær formel C14H19NO3
Emballage Glasflaske
MDL nummer MFCD00143854
Specifik rotation − 45.00
Synonym n-boc-l-phenylalaninal, boc-phe-cho, boc-l-phenylalaninal, n-boc-phenylalaninal, boc-phenylalaninal, s-tert-butyl 1-oxo-3-phenylpropan-2-yl carbamate, chembl94327, s---2-tert-butoxycarbonylamino-3-phenylpropanal, s-tert-butyl 1-oxo-3-phenylpropan-2-ylcarbamate, tert-butyl n-2s-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl carbamate
InChI nøgle ZJTYRNPLVNMVPQ-LBPRGKRZSA-N
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C=O
IUPAC navn tert-butyl N-[(2S)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]carbamat
Molekylvægt (g/mol) 249.31
Mængde 250 mg
PubChem CID 6998013
Formel vægt 249.31
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver