Få mere at vide
N-Boc-L-phenyl-d5-alanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-L-phenyl-d5-alanine |
| CAS | 121695-40-7 |
| Molekylær formel | C14 2H5 H14 N O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | L-Phenyl-d5-alanine, N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]- (9CI), N-tert-Butoxycarbonyl-L-phenylalanine-D5 (phenyl-D5), N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenylalanine-d5, (S)-N-(tert-Butyloxycarbonyl)phenylalanine-d5, N-BOC-(S)-(phenyl-d5)alanine, N-BOC-L-phenylalanine-d5 (phenyl-d5) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1/i4D,5D,6D,7D,8D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.34 |
| Formel vægt | 270.1628 |