Få mere at vide
N-Boc-L-lysin, TRC
Artikelnummer. 30346478
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30346478 1 g
1 options
Artikelnummer. 30346478 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6569001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-L-lysine
CAS 13734-28-6
Molekylær formel C11H22N2O4
Mængde 1 g
Synonym Boc-Lys-OH, N2-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]- L-lysine, N2-Carboxy-L-lysine N2-tert-Butyl Ester, (S)-6-Amino-2-(tert-butoxycarbonylamino)hexanoic Acid, N-alpha-(tert-Butoxycarbonyl)-L-lysine, N2-tert-Butoxycarbonyl-L-lysine, NSC 343721, Nalpha-BOC-L-lysine, alpha-N-tert-Butoxycarbonyl-L-lysine, alpha-tert-Butoxycarbonyl-L-lysine
InChI formel InChI=1S/C11H22N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)13-8(9(14)15)6-4-5-7-12/h8H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-/m0/s1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-6-amino-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexansyre
Molekylvægt (g/mol) 246.3
Formel vægt 246.158