Få mere at vide
N-Boc-L-leucinol, 97%
Artikelnummer. 11344276
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11344276 1 g 1g
11354276 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11344276 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19352.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 82010-31-9 | C11H23NO3 | 217.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82010-31-9
Molekylær formel C11H23NO3
Molekylvægt (g/mol) 217.31
MDL nummer MFCD00076950
InChI nøgle LQTMEOSBXTVYRM-VIFPVBQESA-N
Synonym boc-l-leucinol, n-boc-l-leucinol, boc-leucinol, boc-leu-ol, tert-butyl n-2s-1-hydroxy-4-methylpentan-2-yl carbamate, n-boc l-leucinol, pubchem12195, l-leucinol, n-boc protected, n-t-butoxycarbonyl-l-leucinol
PubChem CID 7018766
IUPAC navn tert-butyl N-[(2S)-1-hydroxy-4-methylpentan-2-yl]carbamat
SMIL CC(C)C[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-L-leucinol
Kogepunkt 212°C to 214°C
Brydningsindeks 1.45
Beilstein 4178460
Tæthed 0.98
Mængde 1 g
Flammepunkt >110°C (230°F)
Formel vægt 217.31
Optisk rotation −27.5° (c=2 in Methanol)
Procent renhed 97%