Få mere at vide
N-Boc-L-leucinhydrat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463384
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11463384 5 g 5g
11473384 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11463384 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10647.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13139-15-6
Molekylær formel C11H21NO4
Molekylvægt (g/mol) 231.29
MDL nummer MFCD00066067
InChI nøgle MDXGYYOJGPFFJL-SVGMAFHSNA-N
Synonym boc-leu-oh, boc-l-leucine, n-tert-butoxycarbonyl-l-leucine, n-boc-l-leucine, tert-butoxycarbonyl-l-leucine, tert-butoxycarbonylleucine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methylpentanoic acid, n-tert-butoxycarbonylleucine, boc-l-leu-oh, tert-butyloxycarbonyl-l-leucine
PubChem CID 83170
ChEBI CHEBI:28702
IUPAC navn (2S)-4-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentansyre
SMIL CC(C)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-L-leucine hydrate
Smeltepunkt 84°C to 87°C
Mængde 5 g
Beilstein 1711814
Optisk rotation −25° (c=2 in acetic acid)
Formel vægt 231.29 (Anhydrous)
Procent renhed 99%