Få mere at vide
N-Boc-L-isoleucinol, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334276
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11334276 5 g 5g
11324276 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334276 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19351.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106946-74-1
Molekylær formel C11H23NO3
Molekylvægt (g/mol) 217.31
MDL nummer MFCD00235929
InChI nøgle BPLDQMXXYMKQPW-DTWKUNHWSA-N
Synonym n-boc-l-isoleucinol, boc-isoleucinol, n-boc-l-isolucinole, n-boc-2s,3s---2-amino-3-methyl-1-pentanol, boc-l-isoleucinol, tert-butyl 2s,3s-1-hydroxy-3-methylpentan-2-yl carbamate, boc-ile-ol, ambotzbal1038, pubchem15801
PubChem CID 14237729
IUPAC navn tert-butyl N-[(2S,3S)-1-hydroxy-3-methylpentan-2-yl]carbamat
SMIL CC[C@H](C)[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-L-isoleucinol
Kogepunkt 121°C to 126°C (0.6mmHg)
Brydningsindeks 1.453
Beilstein 3604099
Mængde 5 g
Formel vægt 217.31
Procent renhed 95%