missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Boc-L-isoleucine, TRC

Artikelnummer. 30178998
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30178998 10 g
30179149 100 g
30179571 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30178998 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB65722510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 13139-16-7
Molekylær formel C11H21NO4
Molekylvægt (g/mol) 231.29
Synonym N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-isoleucine, N-Carboxy-L-isoleucine N-tert-Butyl Ester, (2S,3S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-methylpentanoic Acid, (2S,3S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-methylpentanoic Acid, BOC-L-isoleucine, BOC-isoleucine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-isoleucine, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-L-isoleucine, N-Carboxyisoleucine N-tert-Butyl Ester, N-t-Boc-L-isoleucine, N-tert-Butoxycarbonylisoleucine, NSC 334311, tert-Butoxycarbonyl-L-isoleucine
IUPAC navn (2S,3S)-3-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentanoic acid
SMIL CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Boc-L-isoleucine
InChI formel InChI=1S/C11H21NO4/c1-6-7(2)8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-,8-/m0/s1
Mængde 10 g
Formel vægt 231.1471
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.