Få mere at vide
N-Boc-L-isoleucine, 98+%
Artikelnummer. 11488646
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488646 5 g 5g
11478646 1 g 1g
11498646 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488646 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16021.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13139-16-7 | C11H21NO4 | 231.29 g/mol
N-Boc-L-isoleucin bruges til at fremstille BOC-L-isoleucin-hydroxysuccinimidester ved at bruge 1-hydroxybenzotriazol og 1-ethyl-3-< 3-(dimethylamino)>propylcarbodiimidhydrochlorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser N-Boc-L-isoleucin bruges til at fremstille
BOC-L-isoleucin-hydroxysuccinimidester ved at bruge 1-hydroxybenzotriazol og 1-ethyl-3-< 3-(dimethylamino)propyl>carbodiimidhydrochlorid.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13139-16-7
Molekylær formel C11H21NO4
Molekylvægt (g/mol) 231.29
MDL nummer MFCD00038324 MFCD00237550
InChI nøgle QJCNLJWUIOIMMF-YUMQZZPRSA-N
Synonym boc-l-isoleucine, boc-ile-oh, n-boc-l-isoleucine, n-tert-butoxycarbonyl-l-isoleucine, boc-dl-ile-oh, boc-l-ile-oh, 2s,3s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-methylpentanoic acid, l-isoleucine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, boc-isoleucine, n-t-boc-l-isoleucine
PubChem CID 2724762
IUPAC navn (2S,3S)-3-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentansyre
SMIL CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-L-isoleucine
Smeltepunkt 67°C to 70°C
Mængde 5 g
Beilstein 1711700
Opløselighedsinformation Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formel vægt 231.06
Procent renhed ≥98%