Få mere at vide
Nα -BOC-L-Histidin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10127803 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10127803 1 g Glasflaske 1g
10530024 5 g Glasflaske 5g
10607684 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10127803 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 275590010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17791-52-5 | C11H17N3O4 | 255.274 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17791-52-5
Molekylær formel C11H17N3O4
Molekylvægt (g/mol) 255.274
InChI nøgle AYMLQYFMYHISQO-QMMMGPOBSA-N
Synonym boc-his-oh, n-boc-l-histidine, boc-l-histidine, tert-butyloxycarbonyl-l-histidine, nalpha-tert-butoxycarbonyl-l-histidine, nalpha-boc-l-histidine, boc-l-his-oh, n-tert-butoxycarbonyl-l-histidine, l-histidine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl
PubChem CID 87308
IUPAC navn (2S)-3-(lH-imidazol-5-yl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CN=CN1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nα-BOC-L-Histidine
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Specifik rotation +24.5° to +26.5° (20°C, 589nm) (c=1, CH3OH)
Specifik rotationstilstand +25.5° (25°C c=1,methanol)
Mængde 1 g
Formel vægt 255.27
Procent renhed ≥99.0%
Fysisk form Pulver, krystaller og/eller klumper