Få mere at vide
N-Boc-L-glutamic acid, 98%
Artikelnummer. 15426358
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15426358 1 g 1g
15436358 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15426358 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59907.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2419-94-5 | C10H15NO6 | 245.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2419-94-5
Molekylær formel C10H15NO6
Molekylvægt (g/mol) 245.23
MDL nummer MFCD00037297
InChI nøgle AQTUACKQXJNHFQ-LURJTMIESA-L
Synonym boc-glu-oh, boc-l-glutamic acid, n-boc-l-glutamic acid, boc-l-glu-oh, n-tert-butoxycarbonyl-l-glutamic acid, n-t-butoxycarbonyl-l-glutamic acid, n-alpha-t-boc-l-glutamic acid, n-tert-butoxycarbonyl glutamic acid, l-glutamic acid, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-l-glutamic acid
PubChem CID 2724758
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-L-glutamic acid
Smeltepunkt ∽110°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 2418563
IUPAC navn (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentandisyre
Formel vægt 247.25
Procent renhed 98%