Få mere at vide
N-Boc-L-glutamic acid 5-tert-butyl ester, 99%
Artikelnummer. 11496016
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11496016 1 g 1g
11406026 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496016 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22322.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13726-84-6 | C14H25NO6 | 303.355 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13726-84-6
Molekylær formel C14H25NO6
Molekylvægt (g/mol) 303.355
MDL nummer MFCD00038257
InChI nøgle YGSRAYJBEREVRB-VIFPVBQESA-N
Synonym boc-glu otbu-oh, boc-l-glu otbu-oh, s-5-tert-butoxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, boc-l-glutamic acid 5-tert-butyl ester, n-boc-l-glutamic acid 5-tert-butyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-glutamic acid gamma-tert-butyl ester, 2s-5-tert-butoxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, boc-glu otbu, ambotzbaa1297, pubchem18923
PubChem CID 6993432
IUPAC navn (2S)-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-oxopentansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)CCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-L-glutamic acid 5-tert-butyl ester
Smeltepunkt 110°C to 112°C
Mængde 1 g
Formel vægt 303.36
Procent renhed 99%