Få mere at vide
N-Boc-L-glutaminsyre 5-methylester, TRC
Artikelnummer. 30333926
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30333926 5 g
1 options
Artikelnummer. 30333926 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6560855G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-L-glutamic Acid 5-Methyl Ester
CAS 45214-91-3
Molekylær formel C11H19NO6
Mængde 5 g
Synonym N-tert-Butoxycarbonylglutamic Acid gamma-Methyl Ester, N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-glutamic Acid 5-Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C11H19NO6/c1-11(2,3)18-10(16)12-7(9(14)15)5-6-8(13)17-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,12,16)(H,14,15)/t7-/m0/s1
SMIL COC(=O)CC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-5-methoxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-oxopentansyre
Molekylvægt (g/mol) 261.27
Formel vægt 261.1212