Få mere at vide
N-Boc-L-glutaminsyre 5-methylester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-L-glutamic Acid 5-Methyl Ester |
| CAS | 45214-91-3 |
| Molekylær formel | C11H19NO6 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N-tert-Butoxycarbonylglutamic Acid gamma-Methyl Ester, N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-glutamic Acid 5-Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19NO6/c1-11(2,3)18-10(16)12-7(9(14)15)5-6-8(13)17-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,12,16)(H,14,15)/t7-/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)CC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-5-methoxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-oxopentansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 261.27 |
| Formel vægt | 261.1212 |