Få mere at vide
N-Boc-L-glutaminsyre 5-methylester, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-L-glutamic acid 5-methyl ester |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 261.27 |
| Procent renhed | 95% |
| Fysisk form | Fast stof |