Få mere at vide
N-Boc-L-glutamic acid 5-methyl ester, 95%
Artikelnummer. 15439018
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15439018 1 g 1g
15459018 250 mg 250mg
15449018 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15439018 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62496.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 45214-91-3 | C11H19NO6 | 261.274 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 45214-91-3
Molekylær formel C11H19NO6
Molekylvægt (g/mol) 261.274
MDL nummer MFCD00190794
InChI nøgle OHYMUFVCRVPMEY-ZETCQYMHSA-N
Synonym boc-glu ome-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-methoxy-5-oxopentanoic acid, boc-l-glutamic acid gamma-methyl ester, s-2-tert-butoxycarbonylamino-5-methoxy-5-oxopentanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-methoxy-5-oxopentanoic acid, pubchem18618, boc-l-glutamic acid methyl ester, n-boc-l-glutamic acid 5-methyl ester, n-t-butoxycarbonyl-l-glutamic acid 5-methyl ester, n-tert-butoxycarbonylglutamic acid ?-methyl ester
PubChem CID 7018756
IUPAC navn (2S)-5-methoxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-oxopentansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC(=O)OC)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-L-glutamic acid 5-methyl ester
Farve Hvid
Mængde 1 g
Formel vægt 261.27
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof