Få mere at vide
N-Boc-L-glutaminsyre 5-benzylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15433438
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15433438 5 g 5g
15443438 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15433438 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56879.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13574-13-5 | C17H22NO6 | 336.37 g/mol
N-Boc-L-glutaminsyre 5-benzylester anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Boc-L-glutaminsyre 5-benzylester anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i N,N-dimethylformamid.
Noter
Opbevares ved 2-8 °C. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13574-13-5
Molekylær formel C17H22NO6
Molekylvægt (g/mol) 336.37
MDL nummer MFCD00065569
InChI nøgle AJDUMMXHVCMISJ-ZDUSSCGKSA-M
Synonym boc-glu obzl-oh, boc-l-glutamic acid 5-benzyl ester, boc-l-glutamic acid 5-benzylester, 5-benzyl n-boc-l-glutamate, boc-l-glu obzl-oh, n-alpha-tert-boc-l-glutamic-gamma-benzyl ester, 5-benzyl n-tert-butoxycarbonyl-l-glutamate, boc-l-glutamic acid-5-benzyl ester, l-glutamic acid, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, 5-phenylmethyl ester, n-boc-l-glutamic acid 5-benzyl ester
PubChem CID 83589
IUPAC navn (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-oxo-5-phenylmethoxypentansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-L-glutamic acid 5-benzyl ester
Smeltepunkt 69°C to 71°C
Mængde 5 g
Beilstein 2226572
Opløselighedsinformation Soluble in N,N- Dimethyl formamide.
Optisk rotation −5.5° (c=1 in Acetic Acid)
Formel vægt 337.37
Procent renhed 98%