Få mere at vide
N-Boc-L-glutaminsyre 1-tert-butylester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446268
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15446268 1 g 1g
15456268 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446268 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59842.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24277-39-2 | C14H25NO6 | 303.36 g/mol
Boc-Glu-OtBu er en N-terminal beskyttet aminosyre, der bruges i fastfase peptidsyntese (SPPS) til at fremstille unikke peptider, der indeholder glutamat tert-butylesterrester.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Boc-Glu-OtBu er en N-terminal beskyttet aminosyre,
der anvendes i fastfase peptidsyntese (SPPS) til at fremstille unikke peptider, der indeholder glutamat tert-butylesterrester.
Opløselighed
Opløselig i dimethylformamid.
Bemærkninger
Anbefalet opbevaringstemperatur: -20 °C. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24277-39-2
Molekylær formel C14H25NO6
Molekylvægt (g/mol) 303.36
MDL nummer MFCD00038273
InChI nøgle YMOYURYWGUWMFM-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-glu-otbu, boc-l-glutamic acid 1-tert-butyl ester, s-5-tert-butoxy-4-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, n-t-boc-l-glutamic acid a-t-butyl-ester, s-5-tert-butoxy-4-tert-butoxycarbonylamino-5-oxopentanoic acid, 4s-5-tert-butoxy-4-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, t-boc-glu-otbu, n-boc-l-glutamic acid 1-tert-butyl ester, pubchem19036, ksc495g0n
PubChem CID 6993444
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-L-glutamic acid 1-tert-butyl ester
Mængde 1 g
Beilstein 3653769
Opløselighedsinformation Soluble in dimethyl formamide.
IUPAC navn 5-(tert-butoxy)-4-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-5-oxopentansyre
Formel vægt 303.36
Procent renhed 99%