Få mere at vide
N-Boc-L-glutamic acid 1,5-dimethyl ester, 97%
Artikelnummer. 15478638
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15478638 5 g 5g
15488638 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478638 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62056.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 59279-60-6 | C12H21NO6 | 275.301 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59279-60-6
Molekylær formel C12H21NO6
Molekylvægt (g/mol) 275.301
MDL nummer MFCD03094774
InChI nøgle QNSPKWUAZQIIGZ-QMMMGPOBSA-N
Synonym boc-glu ome-ome, r-n-boc-glutamic acid-1,5-dimethyl ester, s-dimethyl 2-tert-butoxycarbonyl amino pentanedioate, n-boc-l-glutamic acid dimethyl ester, s-2-tert-butoxycarbonylaminopentanedioic acid dimethyl ester, dimethyl n-tert-butoxycarbonyl-l-glutamate, dimethyl 2s-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino pentanedioate, l-glutamic acid, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, dimethyl ester, 1,5-dimethyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino pentanedioate, n-boc-l-glutamic acid 1,5-dimethyl ester
PubChem CID 2734644
IUPAC navn dimethyl (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentandioat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC(=O)OC)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-L-glutamic acid 1,5-dimethyl ester
Farve Farveløs til gul
Mængde 5 g
Formel vægt 275.3
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske