Få mere at vide
N-Boc-L-cystein Methanethiosulfonat, TRC
Artikelnummer. 30342242
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30342242 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30342242 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB64625050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-t-Boc-L-cysteine Methanethiosulfonate
CAS 1043867-42-0
Molekylær formel C9 H17 N O6 S2
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H17NO6S2/c1-9(2,3)16-8(13)10-6(7(11)12)5-17-18(4,14)15/h6H,5H2,1-4H3,(H,10,13)(H,11,12)/t6-/m0/s1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CSS(=O)(=O)C)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-methylsulfonylsulfanylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 299.36
Formel vægt 299.0497