Få mere at vide
N-Boc-L-cis-4,5-Methanoprolineamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl (1S,3S,5S)-3-Carbamoyl-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylate |
| CAS | 361440-67-7 |
| Molekylær formel | C11 H18 N2 O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid, 3-(aminocarbonyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, (1S,3S,5S)-, tert-Butyl (1S,3S,5S)-3-carbamoyl-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18N2O3/c1-11(2,3)16-10(15)13-7-4-6(7)5-8(13)9(12)14/h6-8H,4-5H2,1-3H3,(H2,12,14)/t6-,7-,8-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N1[C@H]2C[C@H]2C[C@H]1C(=O)N |
| IUPAC navn | tert-butyl (1S,3S,5S)-3-carbamoyl-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.272 |
| Formel vægt | 226.1317 |