Få mere at vide
N-Boc-L-beta-proline, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15414288
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15414288 1 g 1g
15424288 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15414288 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57888.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
N-Boc-L-beta-prolin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser N-Boc-L-beta-prolin er et vigtigt råmateriale og
mellemprodukt, der anvendes i lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand (lidt).
Noter
Opbevares ved 4 °C. Beskyt mod varme. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 140148-70-5
Molekylær formel C10H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 215.249
MDL nummer MFCD03094728
InChI nøgle HRMRQBJUFWFQLX-ZETCQYMHSA-N
Synonym s-1-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid, s-1-n-boc-beta-proline, s-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, n-boc-l-beta-proline, 3s-1-tert-butoxycarbonyl-3-pyrrolidinecarboxylic acid, s-n-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 3s-boc-beta-pro-oh, 3s-1-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid, boc-3s-1-pyrrolidine-3-carboxylic acid
PubChem CID 1512492
IUPAC navn (3S)-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidin-3-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-L-beta-proline
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in water (slightly).
Optisk rotation +15° (c=0.8 in Chloroform)
Formel vægt 215.25
Procent renhed 95%