Få mere at vide
N-Boc-L-beta-glutaminsyre 5-benzylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438757
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15438757
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52191.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 254101-10-5 | C17H23NO6 | 337.372 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 254101-10-5
Molekylær formel C17H23NO6
Molekylvægt (g/mol) 337.372
MDL nummer MFCD01862861
InChI nøgle FAFJSSKTLCNWRJ-CYBMUJFWSA-N
Synonym boc-beta-hoasp obzl-oh, boc-l-beta-glutamic acid 5-benzyl ester, boc-beta-glu obzl-oh, boc-, a-hoasp obzl-oh, r-5-benzyloxy-3-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, 3r-5-benzyloxy-3-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, fmoc-asparaginol, boc-beta-homoaspartic acid obzl, ambotzbaa6150, boc-hoasp obzl-oh
PubChem CID 2761513
IUPAC navn (3R)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-oxo-5-phenylmethoxypentansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-L-beta-glutamic acid 5-benzyl ester
Beilstein 8430789
Mængde 1 g
Formel vægt 337.37
Procent renhed 95%