missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Boc-L-azetidine-2-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-L-azetidine-2-carboxylic Acid |
| CAS | 51077-14-6 |
| Molekylær formel | C9H15NO4 |
| Mængde | 2 g |
| Synonym | (2S)-1,2-Azetidinedicarboxylic Acid, 1-(1,1-Dimethylethyl) Ester, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-azetidine-2-carboxylic Acid, 1-(tert-Butyloxycarbonyl)azetidine-2(S)-carboxylic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-azetidine-2-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO4/c1-9(2,3)14-8(13)10-5-4-6(10)7(11)12/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@H]1C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]azetidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.22 |
| Formel vægt | 201.1001 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?