Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-BOC-L-Aspartic acid |
| Smeltepunkt | 116.0°C to 120.0°C |
| Farve | White |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glass bottle |
| Lineær formel | HO2CCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2H |
| Mængde | 1 g |
| Specifik rotation | − 6.20 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: slightly soluble in water. |
| Vis mere |