Få mere at vide
N-Boc-L-asparaginsyre, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358195
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358195 1 g 1g
11368195 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358195 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08498.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13726-67-5 | C9H15NO6 | 233.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13726-67-5
Molekylær formel C9H15NO6
Molekylvægt (g/mol) 233.22
MDL nummer MFCD00037279
InChI nøgle KAJBMCZQVSQJDE-YFKPBYRVSA-N
Synonym boc-asp-oh, n-tert-butoxycarbonyl-l-aspartic acid, boc-l-aspartic acid, boc-l-asp-oh, n-boc-l-aspartic acid, boc-aspartic acid, boc-l-aspartic acid-oh, n-tert-butyloxycarbonyl-l-aspartic acid, n-t-butoxycarbonyl-l-aspatic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino butanedioic acid
PubChem CID 99718
IUPAC navn (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butandisyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-L-aspartic acid
Smeltepunkt 115°C
Mængde 1 g
Beilstein 1913973
Optisk rotation −5.5° (c=1 in Methanol)
Formel vægt 233.23
Procent renhed 98%