Få mere at vide
N-Boc-L-asparaginsyre 4-tert-butylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440309
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15440309 25 g 25g
15430309 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15440309 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63554.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1676-90-0 | C13H23NO6 | 289.328 g/mol
Det bruges til fremstilling af højselektive trombinhæmmere. Anvendes også til fremstilling af thiopeptider og thioacylerende midler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges til fremstilling af højselektive trombinhæmmere. Anvendes også til fremstilling af thiopeptider og thioacylerende midler.
Opløselighed Opløselig i methanol og dimethylsulfoxid
.
Bemærkninger Opbevares
i køleskab. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1676-90-0
Molekylær formel C13H23NO6
Molekylvægt (g/mol) 289.328
MDL nummer MFCD00076912
InChI nøgle PHJDCONJXLIIPW-QMMMGPOBSA-N
Synonym boc-asp otbu-oh, boc-l-aspartic acid 4-tert-butyl ester, boc-asp obut-oh, s-4-tert-butoxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, n-alpha-t-boc-l-aspartic acid beta-t-butyl ester, 2s-4-tert-butoxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, boc-asp but, pubchem12101, n-boc-asp o-t-bu oh
PubChem CID 7010636
IUPAC navn (2S)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxobutansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)CC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-L-aspartic acid 4-tert-butyl ester
Smeltepunkt 64°C to 67°C
Farve Hvid
Beilstein 2336144
Opløselighedsinformation Soluble in methanol and dimethyl sulfoxide.
Mængde 25 g
Formel vægt 289.32
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver