missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Boc-L-asparaginsyre 4-methylester fluormethylketon, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15430477
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15430477 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15430477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65812.#0
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

 

N-Boc-L-asparaginsyre 4-methylester fluormethylketon bruges som en ny Boc-D(OMe)-FMK-hæmmer syntetiseret ved hjælp af proprietær teknologi og binder irreversibelt til aktiverede caspaser for at blokere apoptose. Det er nyttigt til in vitro og in vivo applikationer.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Anvendelser
N-Boc-L-asparaginsyre 4-methylester-fluormethylketon bruges som en ny Boc-D(OMe)-FMK-hæmmer syntetiseret ved hjælp af proprietær teknologi og binder irreversibelt til aktiverede caspaser for at blokere apoptose. Det er nyttigt til in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Boc-L-aspartic acid 4-methyl ester fluoromethyl ketone
CAS 187389-53-3
Farve Hvid
Molekylær formel C11H18FNO5
MDL nummer MFCD03453073
Synonym boc-d-fmk, caspase inhibitor iii, boc-asp ome-fluoromethyl ketone, boc-asp ome-fmk, boc-d ome-fmk, methyl 3-tert-butoxycarbonyl amino-5-fluoro-4-oxopentanoate, caspase3-inhibitor boc-d-fmk, boc-asp ome-fluoromethylketone, caspase inhibitor iii and boc-d-fmk, 3-tert-butoxy carbonyl amino-5-fluoro-4-oxopentanoic acid methyl ester
Opløselighedsinformation Soluble in dry DMSO or DMF at approximately 20mM; Store stock solutions at-20°C.
InChI nøgle MXOOUCRHWJYCAL-ZETCQYMHSA-N
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)OC)C(=O)CF
IUPAC navn methyl (3S)-5-fluor-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxopentanoat
Molekylvægt (g/mol) 263.265
Mængde 5 mg
PubChem CID 9881695
Formel vægt 263.26
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.