Få mere at vide
N-Boc-L-asparaginsyre 4-benzylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470377
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470377 5 g 5g
11460377 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470377 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21758.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7536-58-5
Molekylær formel C16H21NO6
Molekylvægt (g/mol) 323.345
MDL nummer MFCD00065564
InChI nøgle SOHLZANWVLCPHK-LBPRGKRZSA-N
Synonym boc-asp obzl-oh, boc-l-aspartic acid 4-benzyl ester, s-4-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, boc-l-asp obzl-oh, boc-l-aspartic acid-4-benzyl ester, 4-benzyl n-boc-l-aspartate, boc-l-aspartic acid 4-benzylester, 2s-4-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, boc-aspartic acid beta-benzyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-aspartic acid 4-benzyl ester
PubChem CID 1581888
IUPAC navn (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxo-4-phenylmethoxybutansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-L-aspartic acid 4-benzyl ester
Smeltepunkt 110°C to 112°C
Mængde 5 g
Formel vægt 323.35
Procent renhed 98%