Få mere at vide
N-Boc-L-aspartic acid 1-tert-butyl ester, 95%
Artikelnummer. 15458928
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15458928 5 g 5g
15448928 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15458928 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62425.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34582-32-6 | C13H23NO6 | 289.328 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34582-32-6
Molekylær formel C13H23NO6
Molekylvægt (g/mol) 289.328
MDL nummer MFCD00038272
InChI nøgle RAUQRYTYJIYLTF-QMMMGPOBSA-N
Synonym boc-asp-otbu, boc-l-aspartic acid 1-tert-butyl ester, s-4-tert-butoxy-3-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, n-tert-boc-l-aspartic acid tert-butyl ester, 3s-4-tert-butoxy-3-tert-butoxycarbonylamino-4-oxo-butanoic acid, 3s-4-tert-butoxy-3-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, boc-l-asp-otbu, boc-asp-o-t-butyl, pubchem12140, boc-aspartic acid-otbu
PubChem CID 7010517
IUPAC navn (3S)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxobutansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)C(CC(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-L-aspartic acid 1-tert-butyl ester
Farve Hvid
Beilstein 4191701
Mængde 5 g
Lugt Odorless
Formel vægt 289.32
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver