Få mere at vide
N-Boc-L-aspartic acid 1-methyl ester, 98%
Artikelnummer. 15449098
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15449098 5 g 5g
15459098 250 mg 250mg
15439098 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15449098 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62590.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98045-03-5 | C10H17NO6 | 247.247 g/mol
N-Boc-L-asparaginsyre 1-methylester anvendes som mellemprodukt ved fremstilling af modificerede alfa-aminosyrer og 5-cis-alkylproliner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Boc-L-asparaginsyre 1-methylester anvendes som mellemprodukt ved fremstilling af modificerede alfa-aminosyrer og 5-cis-alkylproliner.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Varmefølsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98045-03-5
Molekylær formel C10H17NO6
Molekylvægt (g/mol) 247.247
MDL nummer MFCD03094777
InChI nøgle IWFIVTBTZUCTQH-LURJTMIESA-N
Synonym boc-asp-ome, 1-methyl n-boc-l-aspartate, n-boc-l-aspartic acid 1-methyl ester, 3s-3-tert-butoxy carbonyl amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, n-boc asp oh ome, 1-methyl n-tert-butoxycarbonyl-l-aspartate, n-tert-butoxycarbonylaspartic acid a-methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl aspartic acid 1-methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-aspartic acid 1-methyl est, n-tert-butoxycarbonyl-l-aspartic acid 1-methyl ester
PubChem CID 11021202
IUPAC navn (3S)-4-methoxy-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxobutansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-L-aspartic acid 1-methyl ester
Mængde 5 g
Formel vægt 247.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof