Få mere at vide
N-Boc-L-Allylglycin, TRC
Artikelnummer. 30336062
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30336062 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30336062 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB600500250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-L-Allylglycine
CAS 90600-20-7
Molekylær formel C10H17NO4
Mængde 250 mg
Synonym (S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-pentenoic acid, BOC-L-Allylglycine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-(S)-allylglycine, N-BOC-L-Allylglycine, N-tert-Butoxycarbonyl-L-allylglycine, (S)-N-Boc-Allylglycine
InChI formel InChI=1S/C10H17NO4/c1-5-6-7(8(12)13)11-9(14)15-10(2,3)4/h5,7H,1,6H2,2-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC=C)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pent-4-enosyre
Molekylvægt (g/mol) 215.25
Formel vægt 215.1158