Få mere at vide
N-Boc-L-alaninol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430517
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430517 5 g 5g
11440517 25 g 25g
11450517 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22399.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 79069-13-9 | C8H17NO3 | 175.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79069-13-9
Molekylær formel C8H17NO3
Molekylvægt (g/mol) 175.23
MDL nummer MFCD00043121
InChI nøgle PDAFIZPRSXHMCO-LURJTMIESA-N
Synonym boc-l-alaninol, n-boc-l-alaninol, boc-alaninol, s-2-boc-amino-1-propanol, n-tert-butoxycarbonyl-l-alaninol, s-tert-butyl 1-hydroxypropan-2-yl carbamate, s-2-tert-butoxycarbonylamino-1-propanol, tert-butyl n-2s-1-hydroxypropan-2-yl carbamate, s---2-tert-butoxycarbonylamino-1-propanol
PubChem CID 7023103
IUPAC navn tert-butyl-N-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]carbamat
SMIL C[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-L-alaninol
Smeltepunkt 60°C to 62°C
Beilstein 3648840
Mængde 5 g
Formel vægt 175.23
Optisk rotation −8.6° (c=1.2 in Methanol)
Procent renhed 99%