Få mere at vide
N-Boc-L-alanin methylester, 95%
Artikelnummer. 15458818
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15458818 25 g 25g
15448818 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15458818 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62271.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 28875-17-4 | C9H17NO4 | 203,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28875-17-4
Molekylær formel C9H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 203.24
MDL nummer MFCD00038513
InChI nøgle GJDICGOCZGRDFM-LURJTMIESA-N
Synonym boc-ala-ome, boc-l-alanine methyl ester, s-n-tert-butoxycarbonylalanine methyl ester, s-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino propanoate, n-boc-l-alanine methyl ester, boc-alanine methyl ester, s-methyl 2-tert-butoxycarbonylamino propanoate, methyl n-tert-butoxycarbonyl-l-alaninate, methyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoate, methyl 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino propanoate
PubChem CID 10856577
IUPAC navn methyl (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}propanoat
SMIL COC(=O)[C@H](C)NC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-L-alanine methyl ester
Smeltepunkt 32 °C til 35 °C
Farve Hvid
Beilstein 1872545
Tæthed 1.030 g/mL
Mængde 25 g
Flammepunkt 113 °C (235 °F)
Formel vægt 203.24
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver