Få mere at vide
N-Boc-L-alanin methylester, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-L-alanine methyl ester |
| Smeltepunkt | 32 °C til 35 °C |
| Farve | Hvid |
| Beilstein | 1872545 |
| Tæthed | 1.030 g/mL |
| Mængde | 5 g |
| Flammepunkt | 113 °C (235 °F) |
| Formel vægt | 203.24 |
| Procent renhed | 95% |
| Fysisk form | Pulver |