Få mere at vide
N-Boc-L-alanin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408646
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11408646 5 g 5g
11418646 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11408646 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16018.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15761-38-3 | C8H15NO4 | 189.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15761-38-3
Molekylær formel C8H15NO4
Molekylvægt (g/mol) 189.21
MDL nummer MFCD00037225
InChI nøgle QVHJQCGUWFKTSE-YFKPBYRVSA-N
Synonym boc-ala-oh, n-tert-butoxycarbonyl-l-alanine, boc-l-alanine, n-boc-l-alanine, boc-l-ala-oh, n-t-boc-l-alanine, boc-ala, tert-butoxycarbonyl-l-alanine, tert-butoxycarbonyl alanine, n-alpha-t-boc-l-alanine
PubChem CID 85082
IUPAC navn (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansyre
SMIL C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-L-alanine
Smeltepunkt 80°C to 84°C
Mængde 5 g
Beilstein 1726365
Optisk rotation −26° (c=2 in Acetic Acid)
Formel vægt 189.21
Procent renhed ≥98%