Få mere at vide
N-Boc-L-alaninamide, 96%
Artikelnummer. 15499108
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15499108 1 g 1g
15419118 250 mg 250mg
15409118 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15499108 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62604.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 85642-13-3 | C8H16N2O3 | 188.23 g/mol
N-Boc-L-alaninamid anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Boc-L-alaninamid anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i vand eller 1% eddikesyre.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85642-13-3
Molekylær formel C8H16N2O3
Molekylvægt (g/mol) 188.23
MDL nummer MFCD03701447
InChI nøgle GZKKSKKIABUUCX-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-ala-nh2, n-t-butyloxycarbonyl-l-alanine amide, s-tert-butyl 1-amino-1-oxopropan-2-yl carbamate, tert-butyl n-1s-1-carbamoylethyl carbamate, boc-beta-ala-nh2, boc-l-ala-nh2, boc-l-alanine-nh2, boc-l-alanine amide, s-boc-alaninamide, ambotzbaa5310
PubChem CID 7015295
SMIL CC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(N)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-L-alaninamide
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in water or 1% acetic acid.
IUPAC navn tert-butyl N-[(2S)-1-amino-1-oxopropan-2-yl]carbamat
Formel vægt 188.22
Procent renhed 96%
Fysisk form Fast stof