Få mere at vide
N-Boc-L-alaninamide, 96%
Artikelnummer. 15409118
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15409118
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H62604.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 85642-13-3 | C8H16N2O3 | 188.23 g/mol
N-Boc-L-alaninamid anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Boc-L-alaninamid anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i vand eller 1% eddikesyre.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85642-13-3
Molekylær formel C8H16N2O3
Molekylvægt (g/mol) 188.23
MDL nummer MFCD03701447
InChI nøgle GZKKSKKIABUUCX-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-ala-nh2, n-t-butyloxycarbonyl-l-alanine amide, s-tert-butyl 1-amino-1-oxopropan-2-yl carbamate, tert-butyl n-1s-1-carbamoylethyl carbamate, boc-beta-ala-nh2, boc-l-ala-nh2, boc-l-alanine-nh2, boc-l-alanine amide, s-boc-alaninamide, ambotzbaa5310
PubChem CID 7015295
SMIL CC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(N)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-L-alaninamide
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in water or 1% acetic acid.
IUPAC navn tert-butyl-N-(1-carbamoylethyl)carbamat
Formel vægt 188.22
Procent renhed 96%
Fysisk form Fast stof