Få mere at vide
N-Boc-hydroxylamin, TRC
Artikelnummer. 30333282
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30333282 1 g
1 options
Artikelnummer. 30333282 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6564701G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-hydroxylamine
CAS 36016-38-3
Molekylær formel C5H11NO3
Mængde 1 g
Synonym N-Hydroxycarbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, Hydroxycarbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, Hydroxycarbamic Acid tert-Butyl Ester, 1,1-Dimethylethyl N-Hydroxycarbamate, N-(tert-Butoxycarbonyl)hydroxylamine, N-(tert-Butyloxycarbonyl)hydroxylamine, N-Boc-hydroxylamine, N-Hydroxycarbamic Acid tert-Butyl Ester, N-t-Butyloxycarbonyl Hydroxylamine, NSC 131086, NSC 144620, tert-Butoxycarbonylhydroxylamine, tert-Butoxyhydroxamic Acid, tert-Butyl N-Hydroxycarbamate, tert-Butyl Hydroxycarbamate
InChI formel InChI=1S/C5H11NO3/c1-5(2,3)9-4(7)6-8/h8H,1-3H3,(H,6,7)
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NO
IUPAC navn tert-butyl N-hydroxycarbamat
Molekylvægt (g/mol) 133.15
Formel vægt 133.0739