Få mere at vide
N-Boc-hydroxylamin, 98+%
Beskrivelse
N-Boc-hydroxylamin anvendes til fremstilling af azridiner ved cycloaddition af azider med nitroso Diels-Alder-addukter. Det fungerer som et reagens til syntesen af hydroxylaminderivater t-butyl-N-(acyloxy)carbamater og N,O-diacylerede N-hydroxyarylsulfonamider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N-Boc-hydroxylamin anvendes til fremstilling af azridiner ved cycloaddition af azider med nitroso Diels-Alder-addukter. Det fungerer som et reagens til syntesen af hydroxylaminderivater t-butyl-N-(acyloxy)carbamater og N,O-diacylerede N-hydroxyarylsulfonamider.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser, reduktionsmidler og alkalimetaller. Opbevares på et køligt sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-hydroxylamine |
| Smeltepunkt | 55 °C til 58 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1756546 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 133.15 |
| Procent renhed | ≥98% |