Få mere at vide
N-Boc-hydroxylamin, 98+%
Artikelnummer. 11464143
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464143 1 g 1g
11474143 5 g 5g
11484143 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464143 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10349.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
CAS: 36016-38-3 | C5H11NO3 | 133,15 g/mol
N-Boc-hydroxylamin anvendes til fremstilling af azridiner ved cycloaddition af azider med nitroso Diels-Alder-addukter. Det fungerer som et reagens til syntesen af hydroxylaminderivater t-butyl-N-(acyloxy)carbamater og N,O-diacylerede N-hydroxyarylsulfonamider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Boc-hydroxylamin anvendes til fremstilling af azridiner ved cycloaddition af azider med nitroso Diels-Alder-addukter. Det fungerer som et reagens til syntesen af hydroxylaminderivater t-butyl-N-(acyloxy)carbamater og N,O-diacylerede N-hydroxyarylsulfonamider.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser, reduktionsmidler og alkalimetaller. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36016-38-3
Molekylær formel C5H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 133.15
MDL nummer MFCD00002107
InChI nøgle DRDVJQOGFWAVLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-hydroxylamine, n-tert-butoxycarbonylhydroxylamine, tert-butyl hydroxycarbamate, boc-amino alcohol, carbamic acid, hydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, n-hydroxycarbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl-n-hydroxycarbamate, n-tert-boc-hydroxylamine, t-butyl n-hydroxycarbamate, n-tert-butyloxycarbonylhydroxylamine
PubChem CID 97534
IUPAC navn tert-butyl-N-hydroxycarbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-hydroxylamine
Smeltepunkt 55°C to 58°C
Mængde 1 g
Beilstein 1756546
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 133.15
Procent renhed ≥98%