Få mere at vide
N-Boc-hexahydro-1H-azepin-4-one, 98%
Artikelnummer. 15401388
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15401388 1 g 1g
15421388 250 mg 250mg
15411388 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15401388 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55214.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 188975-88-4 | C11H19NO3 | 213,28 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer. Det er et fint kemisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det
er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer. Det er et fint kemisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i
Chloroform, Dichlormethan, Ethanol og Ethylether.
Bemærkninger
Luftfølsom. Hold under 2-8 °C. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 188975-88-4
Molekylær formel C11H19NO3
Molekylvægt (g/mol) 213.28
MDL nummer MFCD03788435
InChI nøgle PMLBUVZPRKXMOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-hexahydro-1h-azepin-4-one, 1-boc-hexahydro-1h-azepin-4-one, 4-oxoazepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-homopiperazin-4-one, 1-boc-4-azepanone, n-boc-hexahydro-1h-azepine-4-one, tert-butyl hexahydro-4-oxo-1h-azepine-1-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-4-oxoazepane, 4-oxo-azepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1,1-dimethylethyl 4-oxohexahydro-1h-azepine-1-carboxylate
PubChem CID 1512679
IUPAC navn tert-butyl-4-oxoazepan-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-hexahydro-1H-azepin-4-one
Brydningsindeks 1.467
Mængde 1 g
Følsomhed Air sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in Chloroform,Dichloromethane,Ethanol and Ethyl Ether.
Formel vægt 213.28
Procent renhed 98%