Få mere at vide
N-Boc-guanidin, 95%
Artikelnummer. 15459778
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15459778 25 g 25g
15439778 1 g 1g
15449778 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15459778 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63206.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 219511-71-4 | C6H13N3O2 | 159,189 g/mol
N-Boc-guanidin, anvendes som brugt som guanidinyleringsmiddel og til syntese af 2-aminoimidazoler. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Boc-guanidin, bruges som guanidinyleringsmiddel og til syntese af 2-aminoimidazoler. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i de fleste alkoholer, estere (f.eks. ethylacetat), ketoner (f.eks. acetone), acetonitril og dichlormethan. Ikke opløseligt i diethylether og hexan.
Noter
Fugt, varmefølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 219511-71-4
Molekylær formel C6H13N3O2
Molekylvægt (g/mol) 159.189
MDL nummer MFCD20547465
InChI nøgle UMOZLQVSOVNSCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-guanidine, n-boc-guanidine, 1-tert-butoxycarbonyl guanidine, tert-butyl n-carbamimidoylcarbamate, boc guanidine, 1-boc-guanidine, tert-butyl n-diaminomethylidene carbamate, tert-butoxycarbonylguanidine, acmc-209x9z
PubChem CID 11378649
IUPAC navn tert-butyl-N-(diaminomethyliden)carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N=C(N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-guanidine
Smeltepunkt 170 °C til 175 °C
Farve Hvid
Lineær formel (CH3)3OCONHC(=NH)NH2
Mængde 25 g
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløseligt i de fleste alkoholer, estere (f.eks. ethylacetat), ketoner (f.eks. acetone), acetonitril og dichlormethan. Ikke opløseligt i diethylether og hexan.
Formel vægt 159.19
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver