Få mere at vide
N-Boc-glycin, TRC
Artikelnummer. 30332515
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30332515 50 g
1 options
Artikelnummer. 30332515 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB65612550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-tert-Boc-glycine-OH
CAS 4530-20-5
Molekylær formel C7 H13 N O4
Mængde 50 g
Synonym Glycine, N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-, Glycine, N-carboxy-, N-tert-butyl ester (6CI,7CI,8CI), N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]glycine, (tert-Butoxycarbonyl)aminoacetic acid, 2-(tert-Butoxycarbonylamino)acetic acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine, N-BOC-glycine, N-[(tert-Butyloxy)carbonyl]glycine, N-[[(1,1-Dimethylethyl)oxy]carbonyl]glycine, N-t-Butyloxycarbonylglycine, N-tert-Butoxycarbonyl-2-aminoacetic acid, NSC 127669, Nα-tert-Butyloxycarbonylglycine
InChI formel InChI=1S/C7H13NO4/c1-7(2,3)12-6(11)8-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCC(=O)O
IUPAC navn 2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 175.18
Formel vægt 175.0845