Få mere at vide
N-Boc-glycin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-tert-Boc-glycine-OH |
| CAS | 4530-20-5 |
| Molekylær formel | C7 H13 N O4 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Glycine, N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-, Glycine, N-carboxy-, N-tert-butyl ester (6CI,7CI,8CI), N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]glycine, (tert-Butoxycarbonyl)aminoacetic acid, 2-(tert-Butoxycarbonylamino)acetic acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine, N-BOC-glycine, N-[(tert-Butyloxy)carbonyl]glycine, N-[[(1,1-Dimethylethyl)oxy]carbonyl]glycine, N-t-Butyloxycarbonylglycine, N-tert-Butoxycarbonyl-2-aminoacetic acid, NSC 127669, Nα-tert-Butyloxycarbonylglycine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO4/c1-7(2,3)12-6(11)8-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)NCC(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]eddikesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.18 |
| Formel vægt | 175.0845 |