Få mere at vide
N-Boc-glycin tert-butylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498898
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15498898 5 g 5g
15488898 1 g 1g
15408908 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15498898 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62375.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111652-20-1
Molekylær formel C11H21NO4
Molekylvægt (g/mol) 231.29
MDL nummer MFCD00191866
InChI nøgle ZDKFMHKWZATBMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-gly-otbu, tert-butyl 2-tert-butoxycarbonyl amino acetate, boc-glycine tert-butyl ester, n-boc-glycine tert-butyl ester, n-tert-butoxycarbonyl glycine tert-butyl ester, glycine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino acetate, 2-azabutanedioic acid di-tert-butyl ester
PubChem CID 4097102
SMIL CC(C)(C)OC(=O)CNC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-glycine tert-butyl ester
Smeltepunkt 66°C to 68°C
Lineær formel (CH3)3COCONHCH2CO2C(CH3)3
Mængde 5 g
Beilstein 5002580
IUPAC navn tert-butyl-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}acetat
Formel vægt 231.29
Procent renhed 95%