Få mere at vide
N-Boc-glycin N-succinimidylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15479048
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15479048 25 g 25g
15469048 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15479048 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62528.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 3392-07-2 | Molekylformel: C11H16N2O6 | Molekylvægt: 272,26 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3392-07-2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-glycine N-succinimidyl ester
Smeltepunkt 165 °C til 167 °C
Molekylær formel C11H16N2O6
MDL nummer MFCD00042761
Mængde 25 g
Beilstein 1549242
Følsomhed Hygroskopisk
Synonym boc-gly-osu, boc-glycine n-hydroxysuccinimide ester, boc-glycine-n-hydroxysuccinimide ester, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2-tert-butoxycarbonyl amino acetate, tert-butyl 2-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl oxy-2-oxoethyl carbamate, bocglyosu, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl n-tert-butoxycarbonyl glycinate
InChI nøgle LJCWRJYVPJJTMB-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
IUPAC navn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]acetat
Molekylvægt (g/mol) 272.26
PubChem CID 76926
Formel vægt 272.25
Procent renhed 98%