Få mere at vide
N-Boc-glycin N-succinimidylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15469048
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15469048 5 g 5g
15479048 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15469048 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62528.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3392-07-2 | Molekylformel: C11H16N2O6 | Molekylvægt: 272,26 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3392-07-2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-glycine N-succinimidyl ester
Smeltepunkt 165 °C til 167 °C
Molekylær formel C15H24N2O6
MDL nummer MFCD00022585 MFCD00022585
Mængde 5 g
Beilstein 1549242
Følsomhed Hygroskopisk
Synonym boc-ile-osu, boc-l-isoleucine hydroxysuccinimide ester, boc-l-isoleucine n-hydroxysuccinimide ester, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2s,3s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-methylpentanoate, boc-lle-osu, boc-ile-osu hplc, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-l-isoleucine succinimidyl ester, 1-n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-l-isoleucyl oxy-2,5-pyrrolidinedione, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2s,3s-3-methyl-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino pentanoate
InChI nøgle FATJLEZSGFVHQA-CABZTGNLSA-N
SMIL CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
IUPAC navn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) (2R)-3-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentanoat
Molekylvægt (g/mol) 328.37
PubChem CID 131632401
Formel vægt 272.25
Procent renhed 98%